Learn More
Buerkle™ Aluminum Bottles with Tamper-evident Screw Cap and Inner Seal
Svuotamento completo senza residui. Le bottiglie in alluminio con tappo a vite antimanomissione e sigillo interno Buerkle™ sono inodore, resistenti alla luce e antiruggine. Adatti in particolare per conservare, trasportare o spedire sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza subire alterazioni.
Marca:  Buerkle™ 0327-3000
Codice prodotto. 15893944
  • 29.70€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
An aluminum bottle particularly suited for storing, transport or sending substances and reference samples which have to be stored completely unaltered. Can be completely emptied without residues, odour-neutral, impervious to light, rustproof.
  • Pure aluminum (material AL 99.5)
  • With tamper-evident screw cap made of PP with aluminum inner seal
  • With UN approval
Aluminum bottle, UN approval
Specifica
Specifica
Aluminum
Gray
215 mm
0.3 kg
UN 1B1/x/250
Rotondo
161 mm
3000 mL
Storing, Transporting or Sending Substances and Reference Samples Which Have to be Stored Completely Unaltered
Aluminum
Bianco
Polypropylene with Aluminum Inner Seal
Tamper-evident Screw Cap