Learn More
Buerkle™ Aluminum Bottles with Tamper-evident Screw Cap and Inner Seal
Svuotamento completo senza residui. Le bottiglie in alluminio con tappo a vite antimanomissione e sigillo interno Buerkle™ sono inodore, resistenti alla luce e antiruggine. Adatti in particolare per conservare, trasportare o spedire sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza subire alterazioni.
Marca: Buerkle™ 0327-0300
2.79 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
An aluminum bottle particularly suited for storing, transport or sending substances and reference samples which have to be stored completely unaltered. Can be completely emptied without residues, odour-neutral, impervious to light, rustproof.- Pure aluminum (material AL 99.5)
- With tamper-evident screw cap made of PP with aluminum inner seal
- With UN approval
Specifica
300 mL | |
Alluminio | |
Sì | |
16 cm | |
Sì |
Adatto per la conservazione, il trasporto e l'invio di sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza alcuna alterazione | |
UN 1B1/x/250 | |
Rotondo | |
Polipropilene con guaina interna in alluminio |