Learn More
5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
64.40€ - 517.00€
Identificatori chimici
CAS 4565-29-1
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.183
InChI Key ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10239352
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
MO01240CB
250 mg
64.40€
250mg
10768423
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
MO01240DA
1 g
177.00€
1g
10002314
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
MO01240DE
5 g
517.00€
5g
Identificatori chimici
4565-29-1
154.183
5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
5-acetylthiophene-2-carbaldehyde
C7H6O2S
ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
2794713
CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifica
5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
97%
C7H6O2S
ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
5-acetylthiophene-2-carbaldehyde
2794713
97%
4565-29-1
Amber Glass Bottle
5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
154.183
154.19