Learn More
5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 154.19 |
Percent Purity | 97% |