Learn More
5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10239352
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 4565-29-1
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.183
InChI Key ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 97%