Learn More
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 15-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications P
293.00€ - 655.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11824990
|
Fisherbrand™
15 15 1938 |
Red-Orange, Transparent, Black | Natural Rubber/TEF | 1.3 mm |
295.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11814233
|
Fisherbrand™
15 15 1989 |
Red, White, Black | Silicone/PTFE | 1.3 mm |
485.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12176570
|
Fisherbrand™
15 15 2036 |
Red, White, Black | Silicone/PTFE | 1.3 mm | N/A | ||||
11804233
|
Fisherbrand™
15 15 1932 |
Gray, Red, Black | PTFE/Butyl | 1.6 mm |
293.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- 15mm
- Combination Seal
- PP
- Screw Cap
- Black
- Open top
- 15-425 thread
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
15 mm | |
Storage | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 |