Learn More
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 15-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications P
Marca:  Fisherbrand™ 15 15 2036
Codice prodotto. 12176570
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 15mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Open top
  • 15-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone/PTFE
15 mm
Yes
100
Screw Cap
Red, White, Black
Polypropylene
Storage
1.3 mm
15-425