Learn More
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Seal, Black, Center hole, 15-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications P
Marca:  Fisherbrand™ 15 15 1932
257.71 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11804233
  • 293.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 15mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Open top
  • 15-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE/Butyl
15 mm
Storage
1.6 mm
Gray, Red, Black
Polypropylene
100
Screw Cap