Learn More
Zirconium(IV) iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Light, Air and Moisture Sensitive
153.00€ - 609.03€
Identificatori chimici
CAS | 13986-26-0 |
---|---|
Formula molecolare | I4Zr |
Numero MDL | MFCD00049641 |
Sinonimo | zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017400.06 |
5 g | N/A | ||||||
11393337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017400.14 |
25 g |
609.03€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Used in the van Arkel-de Boer refining process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13986-26-0 | |
I4Zr | |
MFCD00049641 | |
zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide |
Specifica
Zirconium(IV) iodide | |
Yellow | |
99% | |
MFCD00049641 | |
598.84 |
13986-26-0 | |
Powder | |
I4Zr | |
zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide |