Learn More
Zirconium(IV) iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11303347
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Light, Air and Moisture Sensitive
Used in the van Arkel-de Boer refining process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13986-26-0
Formula molecolare I4Zr
Numero MDL MFCD00049641
Sinonimo zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium(IV) iodide
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Peso formulazione 598.84