Learn More
Zirconium foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.8% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 2%, Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.20.6g/100 x 125mm, Temper: soft
60.25€ - 791.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Formula molecolare | Zr |
Molecular Weight (g/mol) | 91.22 |
Numero MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
InChI Key | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
PubChem CID | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
IUPAC Name | zirconium |
SMILES | [Zr] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11375799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010591.GI |
100 x 125 mm |
60.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11300759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010591.GR |
125 x 500 mm |
238.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15464735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010591.IB |
125 x 2000 mm |
791.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
zirconium |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Specifica
Zirconium | |
Annealed | |
Gray to silver foil | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Foil |
Gray to Silver | |
7440-67-7 | |
99.8% (Metals basis excluding Hf) | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
zirconium | |
23995 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7070000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures