Learn More
Zirconium foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.8% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 2%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11300759
Click to view available options
Quantità:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Form: Approx.20.6g/100 x 125mm, Temper: soft
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-67-7
Formula molecolare Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
Numero MDL MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifica
Materiale o nome chimico Zirconium
Colore Gray to Silver
Nota nome Annealed
Aspetto Gray to silver foil
Densità 6.506g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Quantità 125 x 500 mm
Odore Odorless
Forma Foil