Learn More
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) Broth ( Powder)
Rich medium for the growth of S. cerevisiae in liquid medium
171.00€ - 284.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Molecular biology Certified™ |
---|---|
Content And Storage | 15°C to 30°C |
Forma | Powder |
Grado | Molecular biology |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11347749
|
MP Biomedicals™
114001032 |
1000 g |
284.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11337749
|
MP Biomedicals™
114001022 |
454 g |
171.00€
454g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Contains, dextrose, peptone, and yeast extract
- pH 6.5 at 300°C
- Bulk powder packaging
- 50g/L
- Contents/liter: 20g peptone, 10g yeast extract, 20g dextrose
Yeast Cell Culture
Specifica
Molecular biology Certified™ | |
Powder | |
Microbiology Media | |
For growth of Saccharomyces cerevisiae in liquid medium |
15°C to 30°C | |
Molecular biology | |
Casein Peptone type-M 20g/L, Yeast extract 10g/L, Dextrose 20g/L | |
Bulk Powder |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 4 Years