Learn More
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) Broth ( Powder)
Rich medium for the growth of S. cerevisiae in liquid medium
Marca:  MP Biomedicals™ 114001022
116.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11337749
  • 171.00€ / 454g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Contains, dextrose, peptone, and yeast extract
  • pH 6.5 at 300°C
  • Bulk powder packaging
Formulation
  • 50g/L
  • Contents/liter: 20g peptone, 10g yeast extract, 20g dextrose
Yeast Cell Culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Molecular biology Certified™
Powder
Microbiology Media
For growth of Saccharomyces cerevisiae in liquid medium
454 g
15°C to 30°C
Molecular biology
Casein Peptone type-M 20g/L, Yeast extract 10g/L, Dextrose 20g/L
Bulk Powder