Learn More
UVP XX-Series UV Bench Lamp Replacement Tubes
UVP™ XX-Series UV Bench Lamp Replacement Tubes are interchangeable UV tubes available in shortwave, longwave and mid-range wavelengths.
51.55€ - 90.80€
Specifica
Descrizione | Replacement UV tube for XX-Series benchtop lamp |
---|---|
Quantità confezione | 1 Ea. |
Product Type | Replacement UV Tube |
Codice del prodotto | Marca | Wavelength | Wattage | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Wavelength | Wattage | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12726508
|
UVP
34-0067-01 |
254 nm | 20 W | Model XX-20 bench lamp |
83.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12803858
|
UVP
34-0067-02 |
254 nm | 40 W | Model XX-40S bench lamp |
90.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12803848
|
UVP
34-0008-01 |
254 nm | 15 W | Model XX-15 bench lamp |
51.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11807374
|
UVP
34-0039-01 |
302 nm | 15 W | Model XX-15 bench lamp |
78.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
The tubes in lamp fixtures are interchangeable for applications that require different wavelengths.
- Order tubes of the same wattage as the lamp
- Tubes available in 254nm, 302nm and 365nm
- Shortwave UV is appropriate for sterilization and sanitation
- Longwave/Midrange UV is appropriate for fluorescence and inspection
Specifica
Replacement UV tube for XX-Series benchtop lamp | |
1 Ea. | |
Replacement UV Tube |