Learn More
UVP XX-Series UV Bench Lamp Replacement Tubes
UVP™ XX-Series UV Bench Lamp Replacement Tubes are interchangeable UV tubes available in shortwave, longwave and mid-range wavelengths.
Marca:  UVP 34-0039-01
Codice prodotto. 11807374
  • 78.55€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disponibili diverse lunghezze d'onda, watt e dimensioni dell'armatura
  • Le lampade includono fori su ciascuna estremità dell'armatura per il fissaggio e il montaggio della lampada
  • Le lampade sono realizzate con un alloggiamento in alluminio di lunga durata e finiture in vernice a polvere antigraffio
  • Le lampade a onda corta possono essere utilizzate in posizione rivolta verso l'alto per la purificazione dell'aria o in posizione rivolta verso il basso per la decontaminazione delle superfici di lavoro
  • 254°nm di UV possono uccidere fino al 99% di organismi fra batteri, lieviti, muffe, spore, germi e virus
  • I raggi UV a onda corta (254°nm) rappresentano uno strumento affidabile ed efficiente per applicazioni di decontaminazione in ospedali, laboratori, aziende farmaceutiche e cliniche
  • L'intensità dei raggi UV può essere aumentata avvicinando la lampada all'oggetto sterilizzato
  • Lampade XX-15: 19.75 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (502 x 152 x 108°mm), peso: 5°libbre (2.3°kg)
  • Lampade XX-20: 24 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (610 x 152 x 108°mm), peso: 10°libbre (4.5°kg)
  • Lampade XX-40: 49.6 x 6 x 4.25°pollici (L x P x A) (1260 x 152 x 108°mm), peso: 20°libbre (9.0°kg)
Specifica
Specifica
15 W
Replacement UV tube for XX-Series benchtop lamp
Model XX-15 bench lamp
434.84 mm
Replacement UV Tube
302 nm
Fluorescence and inspection
17.12 in.
1 Ea.