Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Accessories
For use with Digital Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill
21.30€ - 143.72€
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Quantità Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Quantità Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
15446505
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
042628.KJ
1 ft. 5/Pk. Vial N/A N/A N/A
15456505
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
042628.KM
1 ft. 25/Pk. Vial
49.04€
pezzi 25
11405280
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
044530.KM
2 ft. 25/Pk. Vial N/A N/A N/A
11415280
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
044530.KN
2 in. 100/Pk. Vial
143.72€
pezzi 100
Spedizione stimata: 29-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15402007
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
044531.KT
Each Vial Adapter N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 in. long x 0.5 in. dia.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 in. long x 0.5 in. dia.
  • Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials