Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Accessories
For use with Digital Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 044530.KM
45.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11405280
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 ft. long x 0.5 in. dia.
  • Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polystyrene
25/Pk.
Digital Wig-L-Bug mixing/grinding mill
2 ft.
Vial