Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene/polietilene con pellicola laminata in colore bianco
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4545 protegge da particelle radioattive e agenti biologici e riduce l'accumulo di carica elettrostatica.
273.00€
Specifica
Product Type | Tuta protettiva |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Polietilene e poliestere/polietilene laminato |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Size | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12912315
|
3M™
7100198130 |
4 X-Large | 78 to 81 in. | Da 200 a 206 cm |
273.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12922305
|
3M™
7100198129 |
Medium | 66 to 69 in. | 167 - 176 cm |
273.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12972305
|
3M™
7100198241 |
Large | 69 to 71 in. | Da 174 a 181 cm |
273.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12912305
|
3M™
7100198128 |
Small | 64 to 67 in. | Da 164 a 170 cm |
273.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12982305
|
3M™
7100198131 |
X-Large | 70 to 74 in. | 179 - 187 cm |
273.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12992305
|
3M™
7100198132 |
2 X-Large | 73 to 76 in. | Da 186 a 194 cm |
273.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12902315
|
3M™
7100196882 |
3 X-Large | 76 to 78 in. | Da 194 a 200 cm |
273.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Progettate per assicurare comfort ed elevata protezione
- Barriera eccellente contro particelle secche e alcuni schizzi di sostanze chimiche limitati
- Protezione biologica testata a norma EN 14126
- Materiale microporoso laminato, leggero, con buona indossabilità
- Certificate anche per la protezione contro particelle radioattive e agenti biologici e per ridurre l'accumulo di carica elettrostatica
- Minima produzione di pelucchi
- Idonee per un'ampia gamma di applicazioni, anche in molte camere sterili
Specifica
Tuta protettiva | |
Polietilene e poliestere/polietilene laminato | |
Sì | |
Elastico | |
A tre pannelli | |
Cucitura ribattuta, Bound | |
Direttiva DPI categoria III, tipo 5/6 |
Unisex | |
Bianco | |
Elastico | |
Intrecciato | |
Zip a doppio cursore con risvolto frangivento sigillato | |
Non-sterile |