Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene/polietilene con pellicola laminata in colore bianco
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4545 protegge da particelle radioattive e agenti biologici e riduce l'accumulo di carica elettrostatica.
Marca:  3M™ 7100196882
152.73 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12902315
  • 273.00€ / pezzi 20
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed to be comfortable and highly protective
  • Excellent barrier against dry particles and certain limited liquid chemical splash
  • Biological protection tested to EN 14126
  • Soft, well-draping, laminated microporous material
  • Certified to also protect against radioactive particles and biological agents and reduce build up of static charge
  • Super low linting
  • Suitable for a wide range of applications including within many cleanrooms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta protettiva
Unisex
Bianco
Elastico
Intrecciato
Zip a doppio cursore con risvolto frangivento sigillato
Non-sterile
49 to 52 in.
76 to 78 in.
3 X-Large
Polietilene e poliestere/polietilene laminato
Elastico
A tre pannelli
Cucitura ribattuta, Bound
Direttiva DPI categoria III, tipo 5/6
Da 124 a 132 cm
Da 194 a 200 cm