Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner Flasks
Produce high-yield cultures by maintaining even circulation while keeping microcarriers in suspension
229.00€ - 1460.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10110631
|
DWK Life Sciences
356834 |
1000 mL | Flask with impeller |
841.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10488512
|
DWK Life Sciences
356832 |
500 mL | Flask with impeller |
579.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10202441
|
DWK Life Sciences
356830 |
125 mL | Flask with impeller |
369.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10469862
|
DWK Life Sciences
356831 |
250 mL | Flask with impeller |
381.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12401431
|
DWK Life Sciences
356916 |
125 mL | Flask only |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12421431
|
DWK Life Sciences
356922 |
500 mL | Flask only |
462.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10684891
|
DWK Life Sciences
356839 |
6 L | Flask with impeller |
1460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10789341
|
DWK Life Sciences
356837 |
3000 mL | Flask with impeller |
997.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Borosilicate glass flasks
- Two large side arms with screw-cap closures
- Flex-type, bulb-shaped glass impeller rotates from a fixed position above the liquid level around an indentation in the base of the flask
- Graduated
- Removable stainless-steel pin immobilizes the impeller during handling or decanting to prevent damage to cells or microcarriers
- Autoclavable flasks and impellers for selected sizes can also be ordered separately
- U.S. Patent No. 3,854,704
Specifica
Yes |