Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner Flasks
Produce high-yield cultures by maintaining even circulation while keeping microcarriers in suspension
Marca:  DWK Life Sciences 356830
290.81 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10202441
  • 369.00€ / Pezzo
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass flasks
  • Two large side arms with screw-cap closures
  • Flex-type, bulb-shaped glass impeller rotates from a fixed position above the liquid level around an indentation in the base of the flask
  • Graduated
  • Removable stainless-steel pin immobilizes the impeller during handling or decanting to prevent damage to cells or microcarriers
  • Autoclavable flasks and impellers for selected sizes can also be ordered separately
  • U.S. Patent No. 3,854,704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
125 mL
Flask with impeller
Autoclavable
51-440
Borosilicate Glass
33-430
Yes
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner Flasks > Flask with impeller; 135mL