Learn More
QIAGEN Carte da filtro FTA™
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni biologici. 4 aree campione per scheda.
225.00€ - 705.00€
Specifica
Content And Storage | Temperatura ambiente |
---|---|
Descrizione | Collect, process, transport and store colored biological samples, such as blood samples with Non-Indicating FTA Elute Micro Cards. |
Tipo di campione | Blood |
Da utilizzare con (applicazione) | Raccolta, trasporto, conservazione e isolamento di acidi nucleici |
N. di campioni | 4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11938117
|
QIAGEN
WB120401 |
Confezione da 25 |
225.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11994416
|
QIAGEN
WB120410 |
Confezione da 100 |
705.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. 4 sample areas per card.
Tecnologia FTA Elute per una comoda eluizione a base acquosa degli acidi nucleici. QIAcard FTA Elute Micro formato con area 4 spot (volume spot 12-40 μL) per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Specifica
Temperatura ambiente | |
Blood | |
4 | |
Chaotropic | |
15 to 30 min |
Collect, process, transport and store colored biological samples, such as blood samples with Non-Indicating FTA Elute Micro Cards. | |
Raccolta, trasporto, conservazione e isolamento di acidi nucleici | |
FTA Elute Micro Card | |
40 μL |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .