Learn More
QIAGEN Carte da filtro FTA™
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni biologici. 4 aree campione per scheda.
Marca: QIAGEN WB120410
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. 4 sample areas per card.
Tecnologia FTA Elute per una comoda eluizione a base acquosa degli acidi nucleici. QIAcard FTA Elute Micro formato con area 4 spot (volume spot 12-40 μL) per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Specifica
Temperatura ambiente | |
Blood | |
4 | |
Confezione da 100 | |
40 μL |
Collect, process, transport and store colored biological samples, such as blood samples with Non-Indicating FTA Elute Micro Cards. | |
Raccolta, trasporto, conservazione e isolamento di acidi nucleici | |
FTA Elute Micro Card | |
Chaotropic | |
15 to 30 min |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.