Learn More
Cytiva Rack di asciugatura per cartoncino di raccolta proteine (protein saver card) 903
Per l'essiccazione all'aria dei campioni ematici in posizione orizzontale sospesa. Il rack di asciugatura per 903 cartoncini per la raccolta di proteine Whatman™ è di facile assemblaggio e può essere fissato su una parete o su un piano con adesivi opzionali Velcro.
36.29€ - 93.20€
Specifica
Product Type Drying Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) 903 Protein Saver Card
Quantità 10 Pack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11909134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10539521
Hook-and-Loop Mounting Sticker
93.20€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11359394
Vedere i documenti
Cytiva
10537173
Mounting Sticker not included N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
  • Per l’uso con carte per test diagnostici neonatali
  • Marchio CE
  • Può accogliere molteplici forme di raccolta alla volta
Specifica
Specifica
Drying Rack
903 Protein Saver Card
10 Pack