Learn More
Cytiva Rack di asciugatura per cartoncino di raccolta proteine (protein saver card) 903
Per l'essiccazione all'aria dei campioni ematici in posizione orizzontale sospesa. Il rack di asciugatura per 903 cartoncini per la raccolta di proteine Whatman™ è di facile assemblaggio e può essere fissato su una parete o su un piano con adesivi opzionali Velcro.
Marca: Cytiva 10537173
Descrizione
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
- For use with neonatal human diagnostic testing cards
- CE Marked
- Accommodate multiple collection forms at one time
Specifica
Mounting Sticker not included | |
Rack di asciugatura senza Velcro | |
903 Cartoncino di raccolta proteine (protein saver card) | |
Confezione da 10 |