Learn More
Smeg™ Washer Rack
Designed for use with Smeg™ glassware washing devices. Smeg Washer Racks can be used as racks to hold small glass items or as an alternative to the Nylon holding nets.
185.00€ - 254.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Product Type | Rack |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Small glassware, baskets and holding nets |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di rack | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di rack | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11925574
|
Smeg™
PF1 |
Bottom rack with hole for positioningon the top level |
254.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11945624
|
Smeg™
PF2 |
Complete bottom rack for positioning on the bottom level only |
254.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11935594
|
Smeg™
PF1/2 |
Half bottom rack for positioning on the top level only |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Additional accessories for the small glassware baskets CS1-1 and CS2
- Flat AISI 304 stainless steel mesh with small mesh openings
- PF1 bottom rack with hole for positioning on the top level
- PF2 complete bottom rack for positioning on the bottom level only
- PF1/2 half bottom rack for positioning on the top level only
Specifica
Stainless Steel | |
Rack | |
Small glassware, baskets and holding nets |