Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
Marca:  Brady™ 114990
Codice prodotto. 11737144
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Specifica
Conformità RoHS in base alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE, certificazione UL
Acrilico permanente, Permanent
Opaco
Vinile
Printer Label
BMP™71
750/Pk.
Alt. 80.00 x larg. 49.28 mm
0.025 mm
Da 1 a 0000
49.28 mm
25.40 mm
BMP71 Label Printer Labels
Bianco/trasparente
Self-laminating
Trasferimento termico
Comunicazione voce e dati, marcatura di fili e cavi
1
Rettangolo
Da –40 a 70 °C
83.57 mm
80 x 49.28 mm
3.81 mm