Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
Marca: Brady™ 114780
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specifica
Certificazione UL, conforme alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE | |
Gomma riposizionabile, Repositionable | |
Bianco | |
Vinile | |
Printer Label | |
BMP™71 | |
100/Pk. | |
Alt. 63.50 x larg. 25.4 mm | |
0.046 mm | |
0 | |
25.4 mm |
BMP71 Label Printer Labels | |
Vinile | |
Semilucido | |
Trasferimento termico | |
Marcatura di fili e cavi | |
1 | |
Rettangolo | |
Da –40 a 80 °C | |
66.68 mm | |
63.50 x 25.40 mm | |
76.2 mm |