Learn More
Thermo Scientific™ High Pressure Stainless Steel Nuts and Ferrules
Maintain the performance of your Thermo Scientific™ Valco™ Injector for HPLC with these syringe ports, ferrules, and nuts.
22.96€ - 91.65€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10639865
|
Thermo Scientific™
F-190 |
Two-piece Fingerlok 10-32 nut with PEEK ferrule; 1/16 in. stainless steel | 1 ciascuno | N/A | |||||
10423305
|
Thermo Scientific™
U-320X |
Valco 10-32 male hex nut; Stainless steel; | Confezione da 10 | N/A | |||||
10446934
|
Thermo Scientific™
U-400X |
316 Stainless Steel Male Nut for 1/16” tubing (0.0625in) | Confezione da 10 |
91.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10170983
|
Thermo Scientific™
U-401X |
Ferrula universale; 1/16 pollici | Confezione da 10 | N/A | |||||
Descrizione
Maintain the performance of your Thermo Scientific™ Valco™ Injector for high-performance liquid chromatography (HPLC) with these Valco HPLC Injector Accessories, which include syringe ports, ferrules, and nuts.
- Designed for 10-32 port configurations
- Burr and contaminant free