Learn More
Thermo Scientific™ High Pressure Stainless Steel Nuts and Ferrules
Maintain the performance of your Thermo Scientific™ Valco™ Injector for HPLC with these syringe ports, ferrules, and nuts.
Marca:  Thermo Scientific™ F-190
Codice prodotto. 10639865
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Maintain the performance of your Thermo Scientific™ Valco™ Injector for high-performance liquid chromatography (HPLC) with these Valco HPLC Injector Accessories, which include syringe ports, ferrules, and nuts.
  • Designed for 10-32 port configurations
  • Burr and contaminant free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
High Pressure Thread Nut with Ferrule
HPLC Injectors with 10-32 Port Configuration
1 ciascuno
Two-piece Fingerlok 10-32 nut with PEEK ferrule; 1/16 in. stainless steel
Stainless Steel