Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert blu
GREENER_CHOICE
In HDPE con tecnologia flash-spun. Il cappuccio a @@@3@@@ pezzi garantisce una perfetta aderenza al capo e al viso quando ci si gira, mentre l'ampia area del cavallo offre libertà di movimento.
1085.00€ - 1230.00€
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Materiale Tessuto Tyvek™
Colore Blu
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15108814
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D14936717
medio
1085.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15118814
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D14936731
X-Large
1085.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15128814
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D14936723
Large
1085.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15138814
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
DuPont™
D14936744
2 X-Large
1230.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tuta con cappuccio a 3 pezzi
  • Design ergonomico-protettivo
  • Cuciture esterne ribattute
  • Polsi, caviglie e volto elasticizzati
  • Vita con elastico (incollato)
  • Cursore zip grande e facile da afferrare.
  • Robusto ma leggero (<180 g per indumento)
  • Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Blu
Elastico
Con cappuccio
Zip e patta
Categoria III, tipo 5 e 6
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tessuto Tyvek™
Elastico
Elastico
Elastico
Cucito
Abrasion