Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert blu
In HDPE con tecnologia flash-spun. Il cappuccio a @@@3@@@ pezzi garantisce una perfetta aderenza al capo e al viso quando ci si gira, mentre l'ampia area del cavallo offre libertà di movimento.
Marca: DuPont™ D14936731
998.54 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tuta con cappuccio a 3 pezzi
- Design ergonomico-protettivo
- Cuciture esterne ribattute
- Polsi, caviglie e volto elasticizzati
- Vita con elastico (incollato)
- Cursore zip grande e facile da afferrare.
- Robusto ma leggero (<180 g per indumento)
- Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Tessuto Tyvek™ | |
Elastico | |
Elastico | |
Elastico | |
Cucito | |
Abrasion | |
Da 108 a 116 cm |
X-Large | |
Blu | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Zip e patta | |
Categoria III, tipo 5 e 6 | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |