Learn More
DuPont™ Giacca in Tyvek 500
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. Le giacche con cappuccio DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ sono realizzate in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
382.00€
Specifica
Materiale HDPE
Colore Bianco
Tipo di chiusura Zipper
Certificazione/Conformità EN 1149-5
Tipo di giuntura Con punti (interni)
Visualizza altre specifiche
Products 4
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
12633690
missing translation for 'viewDocuments'
DuPont™
D13396450
X-Large
382.00€
pezzi 50
Only null left
Spedizione stimata: 04-07-2025
Add to basket
12663690
missing translation for 'viewDocuments'
DuPont™
D13496041
2 X-Large
382.00€
pezzi 50
Only null left
Spedizione stimata: 04-07-2025
Add to basket
12673690
missing translation for 'viewDocuments'
DuPont™
D13496057
Large
382.00€
pezzi 50
Only null left
Spedizione stimata: 04-07-2025
Add to basket
12683690
missing translation for 'viewDocuments'
DuPont™
D13496063
medio
382.00€
pezzi 50
Only null left
In stock
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Progettate espressamente per l'uso con l'abbigliamento protettivo in Tyvek™
  • Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
  • Cuciture interne ribattute
  • Chiusura con zip anteriore
  • Polsini e volto elasticizzati
  • Bianco
  • DPI di categoria I
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
Specifications
Specifications
HDPE
Zipper
Con punti (interni)
Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale e molto altro ancora
Bianco
EN 1149-5
Giacca
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates