Learn More
DuPont™ Giacca in Tyvek 500
Offrono una maggiore protezione alle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose. Le giacche con cappuccio DuPont™ in Tyvek™ @@@500@@@ sono realizzate in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità.
Marca:  DuPont™ D13496057
365.02 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12673690
  • 382.00€ / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Progettate espressamente per l'uso con l'abbigliamento protettivo in Tyvek™
  • Realizzata in HDPE con tecnologia flash spun
  • Cuciture interne ribattute
  • Chiusura con zip anteriore
  • Polsini e volto elasticizzati
  • Bianco
  • DPI di categoria I
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Large
Bianco
EN 1149-5
Giacca
HDPE
Zipper
Con punti (interni)
Manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale e molto altro ancora