Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Guanto in nitrile doppio strato con una fodera in maglia flessibile e impermeabile. Ideale per lavori pesanti o per l'esposizione prolungata a solventi e sostanze chimiche pericolose.
73.50€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
---|---|
Colore | Blu |
Finitura esterna | Ruvido |
Latex Free | No |
Materiale | Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16370466
|
DuPont™
D15536299 |
piccolo, 8 | N/A | ||||||
16380466
|
DuPont™
D15536300 |
medio, 9 |
73.50€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16390466
|
DuPont™
D15536301 |
Large, 10 |
73.50€
12 paia |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16300476
|
DuPont™
D15536302 |
X-Large, 11 | N/A | ||||||
Descrizione
- il doppio dei guanti rivestiti di nitrile per lavori che richiedono prestazioni chimiche e comfort, oltre a un'eccellente aderenza
- leggero,'La sensazione di pelle insecondo' e la formulazione a basso modulo riduce l'affaticamento della mano
- CE CAT III - EN388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Dotato di un rivestimento in cotone/poliestere che assorbe il sudore per un maggiore comfort e una finitura ruvida che garantisce un'ottima aderenza
- contatto alimentare compatibile
- Resistes Acido cloridrico (37%) - Livello 6 (tempo di sfondamento EN374)
Specifica
CE Categoria III | |
Ruvido | |
Nitrile | |
56 mil | |
EN 388: 4112X | |
Tipo A | |
Sì | |
Rivestimento interno in cotone/poliestere | |
NT450 | |
Resiste all'acido cloridrico (37%) - Livello 6 (tempo di permeazione EN374) | |
356 mm |
Blu | |
No | |
Bordo smerlato/forma anatomica | |
1.42 mm | |
No | |
JKLOPT | |
Liscio | |
Foderato | |
12 paia per confezione/6 confezioni per scatola: totale 72 paia | |
14 pollici |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale