Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Guanto in nitrile doppio strato con una fodera in maglia flessibile e impermeabile. Ideale per lavori pesanti o per l'esposizione prolungata a solventi e sostanze chimiche pericolose.
Marca:  DuPont™ D15536301
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16390466
  • 73.50€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • il doppio dei guanti rivestiti di nitrile per lavori che richiedono prestazioni chimiche e comfort, oltre a un'eccellente aderenza
  • leggero,'La sensazione di pelle insecondo' e la formulazione a basso modulo riduce l'affaticamento della mano
  • CE CAT III - EN388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Dotato di un rivestimento in cotone/poliestere che assorbe il sudore per un maggiore comfort e una finitura ruvida che garantisce un'ottima aderenza
  • contatto alimentare compatibile
  • Resistes Acido cloridrico (37%) - Livello 6 (tempo di sfondamento EN374)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE Categoria III
Ruvido
Nitrile
Bordo smerlato/forma anatomica
1.42 mm
No
JKLOPT
Liscio
Foderato
12 paia per confezione/6 confezioni per scatola: totale 72 paia
14 pollici
Blu
No
Large, 10
56 mil
EN 388: 4112X
Tipo A
Rivestimento interno in cotone/poliestere
NT450
Resiste all'acido cloridrico (37%) - Livello 6 (tempo di permeazione EN374)
356 mm
Certificati
Promozioni
Promozioni
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  4. Solo per uso professionale