Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Protezione ideale nei casi in cui i compiti presentano il doppio rischio di esposizione chimica e di taglio. Offre protezione al taglio di livello 5 ed eccellente difesa da acidi, sostanze caustiche, solventi, grassi e oli.
128.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | CE Categoria III |
Colore | Nero |
Finitura esterna | Ruvido |
Latex Free | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16340486
|
DuPont™
D15536316 |
piccolo, 8 |
128.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16350486
|
DuPont™
D15536317 |
medio, 9 |
128.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16360486
|
DuPont™
D15536318 |
Grande, 10 |
128.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16370486
|
DuPont™
D15536319 |
X-Large, 11 | N/A | N/A | N/A | ||||
Descrizione
- 1.73 mm di rivestimento in neoprene esterno protegge da un'ampia varietà di sostanze chimiche, tra cui acidi, caustici, solventi, grasso e olio livello 5 resistenza al taglio (EN388: 2016) grazie a un rivestimento HPPE ingegnerizzato 13
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
- EN388: 2016 3X43E; Il livello di taglio ANSI A5 - EN ISO 374-5:2016
- finitura texture ruvida offre una maggiore aderenza e una buona resistenza all'abrasione - Livello 3 (EN388: 2003)
- Contatto alimentare compatibile
Specifica
ANSI 5 | |
Nero | |
No | |
Guanti | |
68 mil | |
EN 388: 2016 3X43E | |
TIPO A | |
Sì | |
Rivestimento interno in HPPE tecnico spessore 13 | |
NP570 | |
14 pollici |
CE Categoria III | |
Ruvido | |
Neoprene | |
Guanto lungo/forma anatomica | |
1.73 mm | |
No | |
AJKLMT | |
Arrotolato | |
Foderato | |
12 paia per confezione/6 confezioni per scatola: totale 72 paia | |
356 mm |
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
- I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
- Solo per uso professionale