Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Codice prodotto. 16370486 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Grande, 10
X-Large, 11
medio, 9
piccolo, 8
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Protezione ideale nei casi in cui i compiti presentano il doppio rischio di esposizione chimica e di taglio. Offre protezione al taglio di livello 5 ed eccellente difesa da acidi, sostanze caustiche, solventi, grassi e oli.
  • 1.73 mm di rivestimento in neoprene esterno protegge da un'ampia varietà di sostanze chimiche, tra cui acidi, caustici, solventi, grasso e olio
  • livello 5 resistenza al taglio (EN388: 2016) grazie a un rivestimento HPPE ingegnerizzato 13
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
  • EN388: 2016 3X43E; Il livello di taglio ANSI A5 - EN ISO 374-5:2016
  • finitura texture ruvida offre una maggiore aderenza e una buona resistenza all'abrasione - Livello 3 (EN388: 2003)
  • Contatto alimentare compatibile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifications/Compliance (Europe) CE Categoria III
Colore Nero
Finitura esterna Ruvido
Latex Free No
Materiale Neoprene
Product Type Guanti
Size X-Large, 11
Stile Guanto lungo/forma anatomica
Spessore (sistema imperiale) 68 mil
Spessore (sistema metrico) 1.73 mm
EN388 Standard EN 388: 2016 3X43E
EN 421 No
EN ISO 374-1 TIPO A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AJKLMT
EN ISO 374 - 5
Stile polso guanto Arrotolato
Materiale rivestimento interno Rivestimento interno in HPPE tecnico spessore 13
Rivestimento interno Foderato
Modello NP570
Tipo di imballaggio 12 paia per confezione/6 confezioni per scatola: totale 72 paia
Lunghezza (sistema imperiale) 14 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 356 mm
  1. Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
  2. Sciacquare i guanti in acqua corrente prima di rimuoverli, utilizzando un detergente neutro se necessario
  3. I guanti non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
  4. Solo per uso professionale