Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield 1000A Adapters
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003742
Codice prodotto. 11894471
  • 695.46€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
  • Adapters accept round/flat-bottom and blood collection bottles/tubes for TX-750 Rectangular Buckets or BIOShield 1000A Rotor.
  • Maximum tube size: 63 × 130mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Swinging Bucket Adapter
100 mL Round-bottom Open-top Tube