Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield 1000A Adapters
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
576.87€ - 701.49€
Specifica
Tipo Swinging Bucket Adapter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
11874471
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003737
250 mL Flat-bottom Bottles
682.40€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11884471
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003738
150 mL Round-bottom Open-top Tube
695.46€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11894471
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003742
100 mL Round-bottom Open-top Tube
695.46€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11814481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003749
50 mL Round-bottom Tube
632.15€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11824481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003750
45 mL Flat/Round Tube
638.18€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11834481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003755
25 mL Universal Tube
632.15€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11844481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003756
25 mL DIN Round-bottom Tube
632.15€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11884501
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003758
14 mL Flanged Round-bottom Tube
701.49€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11864481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003759
15 mL Conical Urine Tube
636.17€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11894501
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003767
10 mL Blood Collection/15mL DIN Tube
578.88€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11874481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003768
5/7 mL Blood Collection Tube
576.87€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11884481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003769
5/7 mL Round-bottom Tube
618.08€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11894481
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75003770
1.5/2.0 mL Conical Microtube
618.08€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
  • Adapters accept round/flat-bottom and blood collection bottles/tubes for TX-750 Rectangular Buckets or BIOShield 1000A Rotor.
Specifica
Specifica
Swinging Bucket Adapter