Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
Shop loaded Twaddell hydrometers for specific gravity range 24 to 48g/mL
16.80€ - 21.75€
Specifica
Quantità 1Pack
Tipo Twaddle Hydrometer
Accuracy ±1Tw
Incrementi 1.0TW
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di gravità specifica Prezzo Quantità e disponibilità  
12849207
Vedere i documenti
Brannan™
63/099/9
24 to 48 g/mL
20.95€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
12859207
Vedere i documenti
Brannan™
63/100/0
48 to 74 g/mL
21.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
12869207
Vedere i documenti
Brannan™
63/100/1
74 to 102 g/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12879207
Vedere i documenti
Brannan™
63/100/2
102 to 138 g/mL
21.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Specifica
Specifica
1Pack
±1Tw
250 mm
Twaddle Hydrometer
1.0TW