Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
Shop loaded Twaddell hydrometers for specific gravity range 24 to 48g/mL
Marca:  Brannan™ 63/099/9
Codice prodotto. 12849207
  • 20.95€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Specifica
Specifica
1Pack
±1Tw
250 mm
Twaddle Hydrometer
1.0TW
24 to 48 g/mL