Learn More
TRIS Hydrochloride, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
334.00€ - 2255.00€
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15508254
Vedere i documenti
Avantor J.T.Baker
4103-01
500 g Poly Bottle
334.00€
Pezzo
15518254
Vedere i documenti
Avantor J.T.Baker
4103-06
5 kg Poly Pail
2255.00€
Descrizione
    For Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Identificatori chimici
1185-53-1
157.594
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
C4H12ClNO3
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
TRIS Hydrochloride
C4H12ClNO3
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
93573
Ultrapure Bioreagent
1185-53-1
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
157.6
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • TRIS HYDROCHLORIDE Ultrapure Bioreagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tris hydrochloride
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.