Learn More
TRIS Hydrochloride, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Descrizione
- For Liquid Chromatography and Molecular Biology Applications; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | TRIS Hydrochloride |
Imballaggio | Poly Pail |
Quantità | 5 kg |
Peso formulazione | 157.6 |
Grado | Ultrapure Bioreagent |