Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
23.15€ - 47.90€
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Nota nome pH 7.6
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Colore Colorless
pH 7.4 to 8.1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10153393
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2475-100
100 mL Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10638593
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2475-500
500 mL Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10409123
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2475-1
1 L Nalgene Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
Tris–EDTA (TE) is used for suspending nucleic acid samples.
Specifica
Specifica
Tris-EDTA (TE), 10X Solution
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
7.4 to 8.1
Esente da DNasi
Protease free
Biologia molecolare
pH 7.6
Colorless
Liquid
Filtered through a 5-micron filter and autoclaved.
TE
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
CAUTION!
Emergency Overview
May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated clothes and shoes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Remove from exposure, lie down. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention.
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT