Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
Marca:  Fisher BioReagents BP2475-1
Codice prodotto. 10409123
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using Fisher BioReagents 10X TE buffer solution - simply dilute as needed
  • 10X solution contains 100mM tris and 10mM EDTA
  • To prepare a 1X solution, mix one volume of Fisher BioReagents 10X TE solution with 9 volumes of ultrapure water, such as BP2819
  • Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tris-EDTA (TE), 10X Solution
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
7.4 to 8.1
1 L
Filtered through a 5-micron filter and autoclaved.
Protease free
Biologia molecolare
pH 7.6
Colorless
Liquid
Esente da DNasi
Nalgene Poly Bottle
TE