Learn More
Tris Buffer, 2M Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
18.21€ - 40.05€
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10376933
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP1759-100
100 mL Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10705114
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP1759-500
500 mL Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. Tris Solution, 2M, provides a convenient stock solution for preparing Tris buffers.
Specifica
Identificatori chimici
77-86-1
121.136
6503
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C4H11NO3
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Tris Buffer
77-86-1
1.95 to 2.05 M
Esente da DNasi
C4H11NO3
15, 9951
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
2M Solution
Undesignated
Liquid
Pass Test
Protease free
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
6503
Biologia molecolare
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation.
NFPA
Health: 1
Flammability:
Signal Word: CAUTION!
Recommended Storage : RT
Identificativo prodotto
  • Tris buffer solution 2M