Learn More
Tris Buffer, 2M Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10705114
500 mL, Poly Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. Tris Solution, 2M, provides a convenient stock solution for preparing Tris buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Buffer
Nota nome 2M Solution
Colore Undesignated
Concentrazione 1.95 to 2.05 M
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
DNasi Esente da DNasi
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 9951
Grado Biologia molecolare
Identificativo prodotto
  • Tris buffer solution 2M
Titolo del prodotto
Tris Buffer, 2M Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents >