Learn More
TRIS (Base), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
156.00€ - 610.00€
Identificatori chimici
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formula molecolare | C4H11NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 121.136 |
InChI Key | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base |
PubChem CID | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
IUPAC Name | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15538844
|
Avantor J.T.Baker
X171-05 |
100 g | Poly Bottle |
156.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15548844
|
Avantor J.T.Baker
X171-07 |
500 g | Poly Bottle |
318.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15528844
|
Avantor J.T.Baker
X171-03 |
2.5 kg | Poly Pail |
610.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Identificatori chimici
77-86-1 | |
121.136 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
Specifica
TRIS (Base) | |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 |
77-86-1 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |